Merck
32533
Supelco
Vedaprofen
VETRANAL®, analytical standard
Szinonimák:
(±)-2-(4-Cyclohexylnaphthalen-1-yl)propionic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C19H22O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
282.38
Beilstein:
5568831
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
VETRANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(C(O)=O)c1ccc(C2CCCCC2)c3ccccc13
InChI
1S/C19H22O2/c1-13(19(20)21)15-11-12-16(14-7-3-2-4-8-14)18-10-6-5-9-17(15)18/h5-6,9-14H,2-4,7-8H2,1H3,(H,20,21)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VZUGVMQFWFVFBX-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Vedaprofen is an arylpropionic acid derivative used as a non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID) in veterinary medicine.
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Vedaprofen may be used as an analytical reference standard for the determination of the analyte in:
  • Milk samples by rapid resolution liquid chromatography-tandem mass spectrometry (RRLC-MS/MS).
  • Urine samples by solid-phase extraction (SPE) and LC-MS.
Jogi információk
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Rapid confirmatory analysis of non-steroidal anti-inflammatory drugs in bovine milk by rapid resolution liquid chromatography tandem mass spectrometry.
Dowling G, et al.
Journal of Chromatography A, 1216(46), 8117-8131 (2009)
Confirmatory analysis of non-steroidal anti-inflammatory drugs in bovine milk by high-performance liquid chromatography with fluorescence detection.
Gallo P, et al.
Journal of Chromatography A, 1217(17), 2832-2839 (2010)
Comprehensive screening of anabolic steroids, corticosteroids, and acidic drugs in horse urine by solid-phase extraction and liquid chromatography-mass spectrometry.
Ho ENM, et al.
Journal of Chromatography A, 1120(1-2), 38-53 (2006)