Merck
32736
Supelco
Carprofen-d3
VETRANAL®, analytical standard
Szinonimák:
6-Chloro-α-methyl-d3-9H-carbazole-2-acetic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C15D3H9ClNO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
276.73
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
VETRANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Formátum
neat
tömegeltolódás
M+3
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C(C(O)=O)c1ccc2c(c1)[nH]c3ccc(Cl)cc23
InChI
1S/C15H12ClNO2/c1-8(15(18)19)9-2-4-11-12-7-10(16)3-5-13(12)17-14(11)6-9/h2-8,17H,1H3,(H,18,19)/i1D3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PUXBGTOOZJQSKH-FIBGUPNXSA-N
Általános leírás
Carprofen-d3 is the deuterated analog of the nonsteroidal anti-inflammatory drug, carprofen.
Alkalmazás
Carprofen-d3 may be used as an analytical standard for the determination of carprofen in animal muscles and milk samples by liquid chromatography–tandem mass spectrometry (LC-MS/MS).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Jogi információk
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Determination of non-steroidal anti-inflammatory drugs and their metabolites in milk by liquid chromatography-tandem mass spectrometry.
Jedziniak P, et al.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 403(10), 2955-2963 (2012)
Piotr Jedziniak et al.
Analytica chimica acta, 672(1-2), 85-92 (2010-06-29)
A confirmatory method for the determination of residues of nine non-steroidal anti-inflammatory drugs and one metabolite in animal muscles has been developed. After enzymatic hydrolysis samples were extracted with acetonitrile and cleaned up using alumina and C(18) SPE cartridges. Liquid
Simultaneous determination of residues of non-steroidal anti-inflammatory drugs and glucocorticosteroids in animal muscle by liquid chromatography-tandem mass spectrometry.
Jedziniak P, et al.
Food Analytical Methods, 9(6), 1837-1848 (2016)