Fontos dokumentumok
46396
Malachite Green oxalate salt
VETRANAL®, analytical standard
Szinonimák:
N,N,N′,N′-Tetramethyl-4,4′-diaminotriphenylcarbenium oxalate, Basic Green 4
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
VETRANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formátum
neat
SMILES string
C[N+](C)=C1C=CC(C=C1)=C(C2=CC=C(N(C)C)C=C2)C3=CC=CC=C3.[O-]C(C(O)=O)=O
InChI
1S/C23H25N2.C2H2O4/c1-24(2)21-14-10-19(11-15-21)23(18-8-6-5-7-9-18)20-12-16-22(17-13-20)25(3)4;3-1(4)2(5)6/h5-17H,1-4H3;(H,3,4)(H,5,6)/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
REZFCYOVFCJTDG-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?