Merck
PHL82643
Resorcinol
phyproof® Reference Substance
Szinonimák:
1,3-Benzenediol
About This Item
Lineáris képlet:
C6H4-1,3-(OH)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
110.11
Beilstein:
906905
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
primary reference standard
gőzsűrűség
3.8 (vs air)
gőznyomás
1 mmHg ( 21.1 °C)
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥95.0% (GC)
form
solid
öngyulladási hőmérséklet
1126 °F
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
bp
178 °C/16 mmHg (lit.)
mp
109-112 °C (lit.)
SMILES string
Oc1cccc(O)c1
InChI
1S/C6H6O2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,7-8H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GHMLBKRAJCXXBS-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Egyéb megjegyzések
This compound is commonly found in plants of the genus: allium zingiber
Jogi információk
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 1 Oral - STOT SE 2 Oral
Célzott szervek
Central nervous system,Blood, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
260.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
127 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)