Fontos dokumentumok
Y0000767
Resorcinol
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
1,3-Benzenediol
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
gőzsűrűség
3.8 (vs air)
gőznyomás
1 mmHg ( 21.1 °C)
API-család
resorcinol
öngyulladási hőmérséklet
1126 °F
gyártó/kereskedő neve
EDQM
bp
178 °C/16 mmHg (lit.)
mp
109-112 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Oc1cccc(O)c1
InChI
1S/C6H6O2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,7-8H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GHMLBKRAJCXXBS-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 1 Oral - STOT SE 2 Oral
Célzott szervek
Central nervous system,Blood, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
260.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
127 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)