Fontos dokumentumok
30080
Cysteamine hydrochloride
≥97.0% (RT)
Szinonimák:
β-Mercaptoethylamine hydrochloride, 2-Aminoethanethiol hydrochloride, 2-Mercaptoethylamine hydrochloride, Decarboxycysteine hydrochloride, Thioethanolamine hydrochloride
Teszt
≥97.0% (RT)
form
crystals
mp
64-70 °C
67-71 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl[H].NCCS
InChI
1S/C2H7NS.ClH/c3-1-2-4;/h4H,1-3H2;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OGMADIBCHLQMIP-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?