137139
Cysteamine hydrochloride
EMPROVE® ESSENTIAL
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
β-Mercaptoethylamine hydrochloride, 2-Aminoethanethiol hydrochloride, 2-Mercaptoethylamine hydrochloride, Decarboxycysteine hydrochloride, Thioethanolamine hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
EMPROVE® ESSENTIAL
Minőségi szint
form
solid
koncentráció
30.6-31.8 % (w/w) (T)
98.0-102.0 % (w/w) (GC)
szennyeződések
≤0.3% each single unknown impurity
≤10 ppm heavy metals (sum of Ag, As, Bi, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Sn)
≤2.0% cystamine dihydrochloride (GC)
≤5000 mg/kg TBME (HS-GC)
≤5000 mg/kg ethanol (HS-GC)
veszteség
≤1.0% loss on drying
mp
67-71 °C
kation nyomok
As: ≤1.5 ppm
Cd: ≤0.2 ppm
Co: ≤0.5 ppm
Cr: ≤110 ppm
Cu: ≤30 ppm
Hg: ≤0.3 ppm
Li: ≤25 ppm
Mo: ≤150 ppm
Ni: ≤2 ppm
Pb: ≤0.5 ppm
Sb: ≤9 ppm
V: ≤1 ppm
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl[H].NCCS
InChI
1S/C2H7NS.ClH/c3-1-2-4;/h4H,1-3H2;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OGMADIBCHLQMIP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
M-Clarity Program
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with EMPROVE® Dossiers which provide comprehensive, up-to-date documentation to help you navigate regulatory challenges, manage risks, and improve your manufacturing processes.
Our comprehensive portfolio of upstream process chemicals not only provides biopharmaceutical manufacturers with high-quality raw materials for production of classical and novel therapies, but also helps them get to market faster and simplify regulatory challenges. Trust us to deliver supply chain transparency and reliable sourcing around the globe, streamlining your product qualification with best-in-class regulatory support and service.
Analízis megjegyzés
Identity (H-NMR): corresponds to reference spectrum
Identity (GC): retention time corresponds to reference (±5%)
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3