Merck
49705
Supelco
Cysteamine hydrochloride
analytical standard
Szinonimák:
β-Mercapto­ethylamine hydrochloride, 2-Amino­ethane­thiol hydrochloride, 2-Mercapto­ethyl­amine hydrochloride, Decarboxy­cysteine hydrochloride, Thio­ethanol­amine hydrochloride
About This Item
Lineáris képlet:
HSCH2CH2NH2 · HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
113.61
Beilstein:
3590083
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
98.0-101.0% (RT)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
mp
67-71 °C
alkalmazás(ok)
food and beverages
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl[H].NCCS
InChI
1S/C2H7NS.ClH/c3-1-2-4;/h4H,1-3H2;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OGMADIBCHLQMIP-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • White mineral trioxide aggregate mixed with calcium chloride dihydrate: chemical analysis and biological properties.: This study explores the modifications and enhancements of white mineral trioxide aggregate when mixed with calcium chloride dihydrate. The research focuses on the chemical properties and biological responses to this formulation, demonstrating its potential utility in various analytical applications within the field of chemistry (Ahmed HMA et al., 2017).
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)