Fontos dokumentumok
O4504
2-Octanol
97%
Szinonimák:
sec-Caprylic alcohol, Capryl alcohol, Ethyl-N-amylcarbinol, Ethylpentylcarbinol
Teszt
97%
Forma
liquid
robbanási határérték
0.34-6.3 %
törésmutató
n20/D 1.426 (lit.)
bp
174-181 °C (lit.)
mp
-38 °C
sűrűség
0.819 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCC(C)O
InChI
1S/C8H18O/c1-3-4-5-6-7-8(2)9/h8-9H,3-7H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SJWFXCIHNDVPSH-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
159.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
71 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?