G005096
GC Analysis of 2-Butanol Enantiomers (O-Acetyl Derivatives) on Astec® CHIRALDEX™ G-TA
suitable for GC
About This Item
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
tesztelési paraméterek
column: Astec CHIRALDEX G-TA, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.12 μm (73033AST)
gradient: 30 °C (5 min), 5 °C/min to 110 °C
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 250 °C
carrier gas: helium, 30 psi
injection: 1 μL, 80:1 split
sample: 2 mg/mL each racemate in methylene chloride
peak 1: impurity
peak 2: (S)-2-butanol (O-acetyl derivative)
peak 3: (R)-2-butanol (O-acetyl derivative)
alkalmazás(ok)
chemicals and industrial polymers
Analízis megjegyzés
Jogi információk
Standard
analitikai oszlop
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)