Merck
294772
Sigma-Aldrich
Decahydronaphthalene, mixture of cis + trans
anhydrous, ≥99%
Szinonimák:
Decalin
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H18
CAS-szám:
Molekulatömeg:
138.25
Beilstein:
878165
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12190000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
grade:
anhydrous
Teszt:
≥99%
bp:
189-191 °C (lit.)
gőznyomás:
42 mmHg ( 92 °C)
741 mmHg ( 188 °C)
grade
anhydrous
Minőségi szint
gőzsűrűség
4.76 (vs air)
gőznyomás
42 mmHg ( 92 °C)
741 mmHg ( 188 °C)
Teszt
≥99%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
482 °F
robbanási határérték
0.7-4.9 %, 100 °F
szennyeződések
<0.002% water
<0.005% water (100 mL pkg)
törésmutató
n20/D 1.474 (lit.)
bp
189-191 °C (lit.)
mp
−125 °C (lit.)
sűrűség
0.896 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C1CCC2CCCCC2C1
InChI
1S/C10H18/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h9-10H,1-8H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NNBZCPXTIHJBJL-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Decahydronaphthalene, mixture of cis + trans has been used as a liquid phase to study the reaction rate of hydrogenation of cyclohexene in the presence of a Pd–Al/biomorphic carbon catalyst.
Jogi információk
Decalin is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
javasolt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1C
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
134.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
57 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Conformational isomerization of cis-decahydronaphthalene over zeolite catalysts.
Lai WC and Song C.
Catalysis Today, 31(1), 171-181 (1996)
Manuel F Wagenhofer et al.
Science advances, 6(19), eaax5331-eaax5331 (2020-05-20)
Unsupported Ni-Mo sulfides have been hydrothermally synthesized and purified by HCl leaching to remove Ni sulfides. Unblocking of active sites by leaching significantly increases the catalytic activity for dibenzothiophene hydrodesulfurization. The site-specific rates of both direct (hydrogenolytic) and hydrogenative desulfurization
The Densities and Surface Tensions of cis-and trans-Decahydronaphthalene between-30 and 180?1.
Seyer WF and Davenport CH.
Journal of the American Chemical Society, 63(9), 2425-2427 (1941)
Kinetics of liquid phase cyclohexene hydrogenation on Pd?Al/biomorphic carbon catalysts.
Caza?a F, et al.
Catalysis Today, 249, 127-136 (2015)
Poly (diketopyrrolopyrrole-benzothiadiazole) with Ambipolarity Approaching 100% Equivalency.
Cho S, et al.
Advances in Functional Materials, 21(10), 1910-1916 (2011)