Fontos dokumentumok
8.03101
Sigma-Aldrich
Decahydronaphthalene
(mixture of cis-and trans isomers) for synthesis
Szinonimák:
Decahydronaphthalene, Decalin
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H18
CAS-szám:
Molekulatömeg:
138.25
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352001
EC index szám:
202-046-9
NACRES:
NA.22
Teszt:
≥99% (GC)
bp:
189-191 °C/1013 hPa
gőznyomás:
1.3 hPa ( 20 °C)
gőznyomás
1.3 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
255 °C
hatékonyság
4170 mg/kg LD50, oral (Rat)
5192 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
robbanási határérték
0.7-4.9 % (v/v)
Kinematikai viszkozitás
<20.5 cSt(25 °C)
bp
189-191 °C/1013 hPa
mp
-40 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 57 °C
oldhatóság
0.006 g/L (experimental)
sűrűség
0.88 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
C21C(CCCC2)CCCC1
InChI
1S/C10H18/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h9-10H,1-8H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NNBZCPXTIHJBJL-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Aerobic biotransformation of decalin (decahydronaphthalene) by Rhodococcus spp.: This study examines the aerobic biodegradation capabilities of Rhodococcus strains with decalin, highlighting potential applications in bioremediation and industrial bioprocesses (Gray et al., 2008).
  • Discovery and identification of a series of alkyl decalin isomers in petroleum geological samples.: This research utilizes advanced chromatographic techniques to identify and characterize alkyl decalin isomers in petroleum samples, offering insights into petroleum geochemistry and reservoir characterization (Liu et al., 2015).
  • Ultrasound-induced cracking and pyrolysis of some aromatic and naphthenic hydrocarbons.: Explores the effects of ultrasound on the cracking and pyrolysis of hydrocarbons including decahydronaphthalene, offering potential enhancements in chemical processing and analytical methodologies (Cataldo, 2000).
Analízis megjegyzés
Assay isomers (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.879 - 0.883
Identity (IR): passes test
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
134.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
57 °C - closed cup