Fontos dokumentumok
110477
trans-Decahydronaphthalene
99%
Szinonimák:
trans-Decalin™
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
4.76 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
42 mmHg ( 92 °C)
Teszt
99%
öngyulladási hőmérséklet
482 °F
robbanási határérték
0.7-4.9 %, 100 °F
törésmutató
n20/D 1.469 (lit.)
bp
185 °C/756 mmHg (lit.)
mp
−32 °C (lit.)
sűrűség
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[H][C@@]12CCCC[C@@]1([H])CCCC2
InChI
1S/C10H18/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h9-10H,1-8H2/t9-,10-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NNBZCPXTIHJBJL-MGCOHNPYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1C
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
136.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
58 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)