Fontos dokumentumok
D251
Decahydronaphthalene, mixture of cis + trans
reagent grade, 98%
Szinonimák:
Decalin™
About This Item
Javasolt termékek
grade
reagent grade
Minőségi szint
gőzsűrűség
4.76 (vs air)
gőznyomás
42 mmHg ( 92 °C)
741 mmHg ( 188 °C)
Teszt
98%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
482 °F
robbanási határérték
0.7-4.9 %, 100 °F
törésmutató
n20/D 1.474 (lit.)
bp
189-191 °C (lit.)
mp
−125 °C (lit.)
sűrűség
0.896 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C1CCC2CCCCC2C1
InChI
1S/C10H18/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h9-10H,1-8H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NNBZCPXTIHJBJL-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Distannoxane-catalyzed synthesis of aliphatic polyesters via polycondensation.
- Intramolecular carbonyl-ene cyclocondensation of oxygenated o-phenylallylbenzaldehydes to synthesize substituted naphthalenes.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1C
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
134.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
57 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?