Merck
W219606
Sigma-Aldrich
Butyl formate
≥97%, FG
Szinonimák:
n-Butyl formate, Butyl menthanoate, Formic acid butyl ester
About This Item
Lineáris képlet:
HCOO(CH2)3CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
102.13
FEMA-szám:
2196
Beilstein:
1742108
EC-szám:
Európai Tanács szám:
501
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
9.163
NACRES:
NA.21
Érzékszervi:
fruity; plum; rum
grade:
FG
Halal
biológiai forrás:
synthetic
Ügynökség:
meets purity specifications of JECFA
élelmiszer allergén:
no known allergens
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Halal
Ügynökség
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Teszt
≥97%
törésmutató
n20/D 1.389 (lit.)
bp
106-107 °C (lit.)
sűrűség
0.892 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
fruity; plum; rum
SMILES string
CCCCOC=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-2-3-4-7-5-6/h5H,2-4H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NMJJFJNHVMGPGM-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Butyl formate is an aliphatic ester that can be used as a food flavoring agent.
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
64.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
18 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 339-340 (1997)
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 339-340 (1997)