Merck
476455
Sigma-Aldrich
Isopropyl formate
98%
About This Item
Lineáris képlet:
HCO2CH(CH3)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
88.11
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
törésmutató
n20/D 1.368 (lit.)
bp
68 °C (lit.)
sűrűség
0.884 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[H]C(=O)OC(C)C
InChI
1S/C4H8O2/c1-4(2)6-3-5/h3-4H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RMOUBSOVHSONPZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
7.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-13.9 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
Reactions of alkyl radicals. Part 2.-Methyl radical photosensitized decomposition of n-propyl and isopropyl formates.
Thynne JCJ.
Transactions of the Faraday Society, 58, 1394-1402 (1962)
Atmospheric chemistry of isopropyl formate and tert-butyl formate.
Pimentel AS, et al.
International Journal of Chemical Kinetics, 42(8), 479-498 (2010)
Low resolution microwave spectroscopy, part IV: The conformation of isopropyl formate, isopropyl fluoroformate, isopropyl chloroformate, isopropyl cyanoformate, and isopropyl trifluoroacetate.
True NS and Bohn RK.
Journal of Molecular Structure, 36(2), 173-181 (1977)
Conformational analysis and vibrational spectra of isopropyl formate and some deuterated isotopomers.
Rosas RL, et al.
Journal of Raman Spectroscopy, 24(3), 143-165 (1993)
The kinetics of the pyrolysis of ethyl and isopropyl formates and acetates.
Blades AT.
Canadian Journal of Chemistry, 32(4), 366-372 (1954)