Merck
288322
Sigma-Aldrich
Methyl 3,3-dimethoxypropionate
97%
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3O)2CHCH2CO2CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
148.16
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.41 (lit.)
bp
77 °C/20 mmHg (lit.)
sűrűség
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
acetal
ester
ether
SMILES string
COC(CC(=O)OC)OC
InChI
1S/C6H12O4/c1-8-5(7)4-6(9-2)10-3/h6H,4H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SMCVPMKCDDNUCQ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Methyl 3,3-dimethoxypropionate was used in the synthesis of 3-indolyl α,β-unsaturated carbonyl compounds.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
150.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
66 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
A practical synthesis of 3-indolyl α, β-unsaturated carbonyl compounds.
Wang W and Ikemoto T.
Tetrahedron Letters, 46(22), 3875-3878 (2005)