Merck
245852
Sigma-Aldrich
Propyl formate
97%
Szinonimák:
n-Propyl methanoate
About This Item
Lineáris képlet:
HCOOCH2CH2CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
88.11
Beilstein:
1739272
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
97%
gőzsűrűség
3.03 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
100 mmHg ( 29.5 °C)
50 mmHg ( 20 °C)
Teszt
97%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
851 °F
törésmutató
n20/D 1.375 (lit.)
bp
80-81 °C (lit.)
mp
−93 °C (lit.)
oldhatóság
water: soluble 45 part(lit.)
alcohol: miscible(lit.)
diethyl ether: miscible(lit.)
sűrűség
0.904 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[H]C(=O)OCCC
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-3-6-4-5/h4H,2-3H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KFNNIILCVOLYIR-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Propyl formate was used in the synthesis of the radicals - CH3CH2CHOCHO, CH3CHCH2OCHO, and CH2CH2CH2OCHO by TiCl3.H2O2 radical-generating method.
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
26.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-3 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
EPR study of radicals derived from n-propyl formate.
Journal of Magnetic Resonance, 39(1), 137-140 (1969)