Merck
261521
Sigma-Aldrich
Butyl formate
97%
Szinonimák:
Formic acid butyl ester
About This Item
Lineáris képlet:
HCOO(CH2)3CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
102.13
Beilstein:
1742108
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.389 (lit.)
bp
106-107 °C (lit.)
sűrűség
0.892 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCOC=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-2-3-4-7-5-6/h5H,2-4H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NMJJFJNHVMGPGM-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Absolute rate coefficient for the reaction of Cl atom with butyl formate has been measured by laser photolysis-resonance fluorescence technique.
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
64.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
18 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
Absolute rate constants for the reactions of Cl atoms with a series of esters.
Notario A, et al.
The Journal of Physical Chemistry A, 102(18), 3112-3117 (1998)