Fontos dokumentumok
75707
Bis(2,4,6-trichlorophenyl) oxalate
BioReagent, suitable for chemiluminescence, ≥99.0% (AT)
Szinonimák:
2,4,6-Trichlorophenyl oxalate, Oxalic acid bis(2,4,6-trichlorophenyl) ester, TCPO
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioReagent
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (AT)
form
crystals
mp
187-193 °C
alkalmasság
suitable for chemiluminescence
SMILES string
Clc1cc(Cl)c(OC(=O)C(=O)Oc2c(Cl)cc(Cl)cc2Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C14H4Cl6O4/c15-5-1-7(17)11(8(18)2-5)23-13(21)14(22)24-12-9(19)3-6(16)4-10(12)20/h1-4H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GEVPIWPYWJZSPR-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3