Fontos dokumentumok
216720
4′,5′-Dibromofluorescein
Dye content 95 %
Szinonimák:
Solvent Red 72
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
>95% (TLC)
Minőségi szint
form
powder
összetétel
Dye content, 95%
mp
270-273 °C (lit.)
λmax
450 nm
ε (extinkciós együttható)
≥5000 at 445-451 nm
≥50000 at 227-233 nm
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
Oc1ccc2c(Oc3c(Br)c(O)ccc3C24OC(=O)c5ccccc45)c1Br
InChI
1S/C20H10Br2O5/c21-15-13(23)7-5-11-17(15)26-18-12(6-8-14(24)16(18)22)20(11)10-4-2-1-3-9(10)19(25)27-20/h1-8,23-24H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZDTNHRWWURISAA-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)