Fontos dokumentumok
BASMW1085
Sigma-Aldrich
Non-Aqueous Reference Electrode
Szinonimák:
Reference Electrode for Non-Aqueous Solutions
About This Item
UNSPSC kód:
12352300
NACRES:
NA.23
material
PTFE cap
glass body
leírás
frit tip with PTFE heat shrink
silver wire
Jogi információk
Product of Bioanalytical Systems, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)