Fontos dokumentumok
GF47211870
Stainless steel - AISI 316
mesh, Fe/Cr18%/Ni 10%/Mo 3%, nominal aperture 0.085 mm, size 300 × 300 mm, wire diameter 0.05 mm
Szinonimák:
FE248703
About This Item
UNSPSC kód:
11171600
NACRES:
NA.23
form
mesh
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 472-118-70
névleges foglalat
0.085 mm
méret
300 × 300 mm
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Jogi információk
Product of Goodfellow
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)