26228
Hamilton® syringe, 700 series, fixed needle
701SN, volume 10 μL, needle size 23s ga (cone tip), needle L 43 mm (1.71 in.)
Szinonimák:
Hamilton® Syringe 701SN,10UL, 23S GA, 1.71IN
About This Item
Javasolt termékek
material
stainless steel needle (point style 1)
tűméret
23s ga (cone tip)
Jellemzők
needle type N (cemented needle)
point style 1
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Hamilton 80395
tű H
43 mm (1.71 in.)
térfogat
10 μL
kompatibilitás
for use with Hamilton 701SN (use with Merlin Microseal)
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)