Fontos dokumentumok
HAM203349
Hamilton® chromatography syringe
for CTC/LEAP PAL LC Autosampler, model, 1750 FN CTC, fixed needle, volume × L 500 μL × 51 mm, needle gauge 22
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
NACRES:
NB.03
material
Gastight syringe
grade
for chromatography
Jellemzők
autoclavable: no
model 1750 FN CTC, fixed needle
gyártó/kereskedő neve
Hamilton
parameter
20-50 °C temp. range (68-122 °F)
700 psig pressure
tű belső átmérő × külső átmérő
0.41 mm × 0.72 mm
tű gauge
22
térfogat × H
500 μL × 51 mm
Általános leírás
S-Line syringes deliver exceptional performance for everyday use in HPLC autosampler injections at a great value. The C-Line syringe minimizes the potential for bent needles with a keyed flange design. X-Type syringes are designed for sensitive LC samples (i.e. proteins, peptides, phospholipids, smaller amines, etc.) with a specially coated needle and inner syringe barrel to minimize sample adsorption.
Jogi információk
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)