Fontos dokumentumok
26200-U
Hamilton® syringe, 700 series, fixed needle
75N, volume 5 μL, needle size 26s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
Szinonimák:
Hamilton® Syringe 75N, 5UL,PT#2, 26S GA
About This Item
UNSPSC kód:
12352100
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
material
stainless steel needle (point style 2)
tűméret
26s ga (bevel tip)
Jellemzők
needle type N (cemented needle)
point style 2
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Hamilton 87900
tű H
51 mm (2 in.)
térfogat
5 μL
Jogi információk
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)