21312
Hamilton® Microliter™ syringe, cemented needle
701 ASN, volume 10 μL, needle size 26s ga (cone tip), needle L 43 mm (1.71 in.), pkg of 1 ea
About This Item
Javasolt termékek
Anyagok
cone tip stainless steel needle (point style 1)
tűméret
26s ga (cone tip)
Jellemzők
needle type N (cemented needle)
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Hamilton 80388
tű H
43 mm (1.71 in.)
térfogat
10 μL
kompatibilitás
for use with Agilent/HP 7673 and 7683 autosampler
Related Categories
Általános leírás
The plunger is not to be used with any other syringe.
Jogi információk
kapcsolódó termék
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)