Fontos dokumentumok
HAM204052
Hamilton® chromatography syringe
for ThermoFinnigan GC Autosampler, model, 701 N, cemented needle, volume × L 10 μL × 50 mm, needle gauge 26s
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
NACRES:
NB.03
Anyagok
Microliter syringe
grade
for chromatography
Jellemzők
autoclavable: no
model 701 N, cemented needle
gyártó/kereskedő neve
Hamilton
Paraméterek
20-50 °C temp. range (68-122 °F)
2000 psig pressure
tű belső átmérő × külső átmérő
0.13 mm × 0.483 mm
tű gauge
26s
térfogat × H
10 μL × 50 mm
Általános leírás
S-Line syringes deliver exceptional performance for everyday use in HPLC autosampler injections at a great value. The C-Line syringe minimizes the potential for bent needles with a keyed flange design. X-Type syringes are designed for sensitive LC samples (i.e. proteins, peptides, phospholipids, smaller amines, etc.) with a specially coated needle and inner syringe barrel to minimize sample adsorption.
Jogi információk
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)