Fontos dokumentumok
20687
Hamilton® GASTIGHT® syringe, 1700 series
1705N, volume 50 μL, needle size 22s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
eCl@ss:
32070500
material
PTFE plunger tip
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
tűméret
22s ga (bevel tip)
leírás
Gastight®
Jellemzők
needle type N (cemented)
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Hamilton 80900
tű H
51 mm (2 in.)
térfogat
50 μL
Jogi információk
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)