Merck
242969
Sigma-Aldrich
Sodium diphenylamine-4-sulfonate
ACS reagent
Szinonimák:
4-(Phenylamino)benzenesulfonic acid sodium salt, Diphenylamine-4-sulfonic acid sodium salt
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H10NNaO3S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
271.27
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
grade
ACS reagent
Minőségi szint
technika/technikák
titration: suitable
SMILES string
[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc(Nc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C12H11NO3S.Na/c14-17(15,16)12-8-6-11(7-9-12)13-10-4-2-1-3-5-10;/h1-9,13H,(H,14,15,16);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DGXTZMPQSMIFEC-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Sodium diphenylamine-4-sulfonate has the ability to form colored complexes with metal ions. Hence it is commonly used as an indicator to estimate the concentration of metal ions. It is also an efficient quencher of electrochemiluminescence of tris (2, 2′-bipyridine)-ruthenium (II).
Alkalmazás
Sodium diphenylamine-4-sulfonate may be used in the synthesis of poly-(aniline-co-N-(4-sulfophenyl)aniline via polymerization with aniline. It may also be used as a reductant in the synthesis of branched gold nanocrystals from gold(III) chloride trihydrate in the presence of polyethylene glycol. These nanocrystals have potential application as electrocatalysts.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
High-yield Synthesis of Branched Gold Nanocrystals by a Sodium Diphenylamine-4-Sulfonate Reduction Process in Polyethylene Glycol Aqueous Solution.
Liu Q, et al.
Chin. J. Chem., 28(4), 537-542 (2010)
Synthesis and properties of novel water-soluble conducting polyaniline copolymers.
Nguyen MT, et al.
Macromolecules, 27(13), 3625-3631 (1994)
Quenching of the Electrochemiluminescence of Tris (2, 2'-bipyridine)-ruthenium (II) by Sodium Diphenylamine-4-sulfonate
Zhu Y, et al
Analytical Sciences, 25(6), 785-788 (2009)
Reaction products between sodium diphenyl-amine-4-sulfonate and hydrated LaCl3.
Machado LC, et al.
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 75(2), 615-621 (2004)
The effects of several sulfonates on thermal and fire retardant properties of poly (methyl methacrylate) and polystyrene.
He J, et al.
Polymers For Advanced Technologies, 25(2), 160-167 (2014)