Fontos dokumentumok
1.00255
Supelco
Diphenylamine-4-sulfonic acid barium salt
redox indicator
Szinonimák:
Diphenylamine-4-sulfonic acid barium salt, 4-Anilinobenzene sulfonic acid barium salt, Barium diphenylaminesulfonate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C24H20BaN2O6S2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
633.88
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352107
EC index szám:
228-278-0
NACRES:
NA.21
product name
Diphenylamine-4-sulfonic acid barium salt, redox indicator
Minőségi szint
form
solid
technika/technikák
titration: suitable
veszteség
≤5% loss on drying, 105°C
pH
5.9 (20 °C, 10 g/L in H2O, slurry)
mp
300 °C
oldhatóság
water: soluble at 20 °C
térfogatsúly
220 kg/m3
λmax
290-295 nm in water
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/2C12H11NO3S.Ba/c2*14-17(15,16)12-8-6-11(7-9-12)13-10-4-2-1-3-5-10;/h2*1-9,13H,(H,14,15,16);/q;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IVCNVXFNTKXMCA-UHFFFAOYSA-L
Analízis megjegyzés
Identity (IR-spectrum): passes test
Absorption maximum λmax. (water): 290 - 295 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.001 %; water; calculated on dried substance): 600 - 700
Loss on Drying (105 °C): ≤ 5 %
Suitability as redox indicator: passes test
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1