Fontos dokumentumok
1.03590
Supelco
Diphenylamine-4-sulfonic acid sodium salt
redox indicator, ACS
Szinonimák:
Diphenylamine-4-sulfonic acid sodium salt
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H10NNaO3S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
271.27
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352107
EC index szám:
228-165-6
NACRES:
NA.21
Terméknév
Diphenylamine-4-sulfonic acid sodium salt, redox indicator ACS
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Forma
solid
veszteség
≤5.0% loss on drying, 105°C
pH
5.7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
200 °C
oldhatóság
820 g/L
térfogatsúly
160 kg/m3
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
[Na].[S](=O)(=O)(O)c1ccc(cc1)Nc2ccccc2
InChI
1S/C12H11NO3S.Na/c14-17(15,16)12-8-6-11(7-9-12)13-10-4-2-1-3-5-10;/h1-9,13H,(H,14,15,16);
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VMVSDVIYIMNZBS-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Appearance of solution: conforms
Loss on Drying (105°C): ≤ 5.0 %
Suitability as redox indicator: conforms
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3