Fontos dokumentumok
148075
Camphor
96%
Szinonimák:
(±)-Camphor, 1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
5.2 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
4 mmHg ( 70 °C)
Teszt
96%
öngyulladási hőmérséklet
870 °F
robbanási határérték
3.5 %
bp
204 °C (lit.)
mp
175-177 °C (lit.)
oldhatóság
ethanol: soluble 1 g/L, clear, colorless
funkcionális csoport
ketone
SMILES string
[H][C@](CC1=O)(CC2)C(C)(C)[C@]12C
InChI
1S/C10H16O/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)8(11)6-7/h7H,4-6H2,1-3H3/t7-,10+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DSSYKIVIOFKYAU-XCBNKYQSSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2 Inhalation
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
147.9 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
64.4 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
The Baeyer-Villiger oxidation is the oxidative cleavage of a carbon-carbon bond adjacent to a carbonyl, which converts the ketones to esters and the cyclic ketones to lactones.
Chromatograms
suitable for GCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.