Fontos dokumentumok
8.18401
Sigma-Aldrich
Potassium hydrogen monopersulfate
for synthesis
Szinonimák:
Potassium hydrogen monopersulfate, PMPS, KMPS
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
H3K5O18S4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
614.76
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
EC index szám:
274-778-7
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
form
powder
hatékonyság
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
reakcióalkalmasság
reagent type: oxidant
pH
2-3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
oldhatóság
soluble 250-300 g/L
sűrűség
2.35 g/cm3 at 20 °C
Analízis megjegyzés
Assay (iodometric): 43.0 - 47.0 %
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1