Fontos dokumentumok
15598
(−)-Borneol
analytical standard
Szinonimák:
endo-(1S)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-ol
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
food and beverages
format
neat
SMILES string
CC1(C)[C@H]2CC[C@]1(C)[C@H](O)C2
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)8(11)6-7/h7-8,11H,4-6H2,1-3H3/t7-,8+,10+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DTGKSKDOIYIVQL-QXFUBDJGSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Flam. Sol. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
150.8 °F
Lobbanási pont (C)
66 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?