Merck
75920
Sigma-Aldrich
OXONE® tetrabutylammonium salt
technical, ~1.6% active oxygen basis
Szinonimák:
Tetrabutylammonium OXONE®, Tetrabutylammonium hydrogen monopersulfate, Tetrabutylammonium peroxomonosulfate, Tetrabutylammonium persulfate triple salt
About This Item
CAS-szám:
Beilstein:
5199887
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
powder
Minőségi szint
grade
technical
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: oxidant
koncentráció
~1.6% (active oxygen)
mp
144-146 °C
SMILES string
OS([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.OS(=O)(=O)O[O-].OS(=O)(=O)O[O-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/5C16H36N.2H2O5S.2H2O4S/c5*1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;2*1-5-6(2,3)4;2*1-5(2,3)4/h5*5-16H2,1-4H3;2*1H,(H,2,3,4);2*(H2,1,2,3,4)/q5*+1;;;;/p-5
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IGMBKNUVZFAHJM-UHFFFAOYSA-I
Alkalmazás
Reagent for:
  • Oxidation of Hantzsch 1,4-Dihydropyridines catalyzed by manganese(III) Schiff Base complexes
  • Epoxidation of alkenes
  • Oxidation of sulfides and olefins
  • Oxidation of alcohols
  • Oxidation of aromatic amines for synthesis of azoxy arenes
Egyéb megjegyzések
Form of Oxone specially suited for the oxidation of sensitive compounds in CH2Cl2; Reagent for preparing 2-tetrahydrofuranyl ethers from alcohols and THF by radical coupling
Jogi információk
OXONE is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
R. Annunziata et al.
The Journal of Organic Chemistry, 55, 1901-1901 (1990)
J.C. Jung et al.
Tetrahedron Letters, 34, 3581-3581 (1993)
B.M. Trost et al.
The Journal of Organic Chemistry, 53, 532-532 (1988)
R. Cosstick et al.
Tetrahedron Letters, 30, 4693-4693 (1989)