Fontos dokumentumok
33626
Sulfanilamide
puriss. p.a., ≥98% (calc. to the dried substance)
Szinonimák:
p-Aminobenzenesulfonamide
About This Item
Javasolt termékek
grade
puriss. p.a.
Minőségi szint
Teszt
≥98% (calc. to the dried substance)
form
solid
szennyeződések
≤0.002% heavy metals (as Pb)
izzítási maradék
≤0.1% (as SO4)
veszteség
≤0.5% loss on drying, 105 °C
szín
white to faint beige
mp
163-166 °C
164-166 °C (lit.)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
antibiotikus hatásspektrum
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Hatásmechanizmus
DNA synthesis | interferes
enzyme | inhibits
SMILES string
Nc1ccc(cc1)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C6H8N2O2S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H,7H2,(H2,8,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FDDDEECHVMSUSB-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... CA1(759) , CA2(760) , CA5A(763) , CA5B(11238) , CA9(768)
mouse ... Car13(71934) , Car5a(12352)
Alkalmazás
- Study of new azo-azomethine derivatives of sulfanilamide: synthesis, characterization, spectroscopic, antimicrobial, antioxidant and anticancer activity: This study explores new derivatives of sulfanilamide synthesized through diazonium salt reactions and coupling with 2-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde, providing insights into their potential antimicrobial, antioxidant, and anticancer activities (HS Al-Atbi, IJ Al-Assadi, et al., 2020).
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?