Fontos dokumentumok
1.11799
Supelco
Sulfanilamide
GR for analysis Reag. Ph Eur
Szinonimák:
Sulfanilamide, 4-Aminobenzenesulfonamide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H8N2O2S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
172.20
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352111
EC index szám:
200-563-4
NACRES:
NB.21
Ügynökség
reag. Ph. Eur.
Minőségi szint
gőznyomás
0.00001 hPa ( 70 °C)
Forma
solid
hatékonyság
3900 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5.8-6.1 (20 °C, 5 g/L in H2O)
mp
162.8 °C
sűrűség
1.54 g/cm3 at 20.3 °C
térfogatsúly
500 kg/m3
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(N)c1ccc(cc1)N
InChI
1S/C6H8N2O2S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H,7H2,(H2,8,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FDDDEECHVMSUSB-UHFFFAOYSA-N
Kapcsolódás
Replaces: SX1150-2; SX1150
Analízis megjegyzés
Assay (bromometric, calc. on dried substance): ≥ 99
Identity (IR-spectrum): passes test
Melting range (lower value): 163 - 166
Melting range (upper value): 163 - 166
Alkali-insoluble impurities: passes test
Acid-insoluble impurities: passes test
Chloride (Cl): ≤ 0.01 %
Sulphate (SO₄): ≤ 0.02 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.002 %
Sulfated ash: ≤ 0.1 %
Loss on Drying (105°C): ≤ 0.5 %
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1