Fontos dokumentumok
20888
Hamilton® HPLC syringes
1710RNR, volume 100 μL, needle size 22s ga (blunt tip), needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
material
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
glass body
tűméret
22s ga (blunt tip)
Jellemzők
blunt tip
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Hamilton 81065
tű H
51 mm (2 in.)
térfogat
100 μL
kompatibilitás
for use with Rheodyne
for use with SSI
for use with Valco VISF-2
Általános leírás
The 90° blunt tip of Hamilton® HPLC syringe [model: 1710RNR, volume 100 μL, needle size 22s ga, needle L 51 mm (2 in.)] has chamfered and polished edges that eliminate damage to the valve′s rotor seal and stator face. This style also can be used for pipetting of liquids.
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Jogi információk
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)