Fontos dokumentumok
20783
Hamilton® GASTIGHT® syringe, 1700 series, removable needle
1710RN, volume 100 μL, needle size 22s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
eCl@ss:
32070500
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
clear glass body
tűméret
22s ga (bevel tip)
Jellemzők
removable needle RN
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Hamilton 81030
tű H
51 mm (2 in.)
térfogat
100 μL
Jogi információk
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Zuzana Nascakova et al.
International journal of molecular sciences, 22(7) (2021-05-01)
R-loops are three-stranded structures generated by annealing of nascent transcripts to the template DNA strand, leaving the non-template DNA strand exposed as a single-stranded loop. Although R-loops play important roles in physiological processes such as regulation of gene expression, mitochondrial