Fontos dokumentumok
20702
Hamilton® syringe, luer tip
710LT, volume 100 μL, needle size (not included)
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
material
PTFE tip
glass body
tűméret
(not included)
Jellemzők
without needle Luer tip
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Hamilton 80601
tű H
, n/a
térfogat
100 μL
kompatibilitás
for use with Hamilton 710LT (Luer tip)
Általános leírás
Hamilton® syringe is available in gas-tight type that minimizes the gas exchange in GC analysis. It gives accurate volume delivery. The plunger is mostly unsurpassed. The tip is threaded in a luer lock syringe allowing the needle to be tightly screwed to the tip.
Jogi információk
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Jeffrey S. Guy
Pharmacology for the Prehospital Professional, 54-54 (2009)
Don P. Wolf
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 192 -192 (2012)