Fontos dokumentumok
24535
Hamilton® syringe, 700 series, cemented needle, pt.#5
710N, volume 100 μL, needle size 22s ga, needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
eCl@ss:
32070500
material
cone tip stainless steel needle (point style 5)
tűméret
22s ga
Jellemzők
needle type N (cemented needle)
point style 5
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Hamilton 80639
tű H
51 mm (2 in.)
térfogat
100 μL
Általános leírás
  • Hamilton® syringe, 700 series, cemented needle, pt.#5 allows liquid samples to be filled and dispensed through the side hole.
  • Septum damage is minimized by the solid domed tip.
Jogi információk
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)