HAM7656-01
Hamilton® TLC syringe
model, 1710 RN, no needle, volume 100 μL
About This Item
Javasolt termékek
Anyagok
Gastight syringe
Jellemzők
autoclavable
model 1710 RN, no needle
gyártó/kereskedő neve
Hamilton
Paraméterek
10-115 °C temp. range (50-239 °F)
1000 psig pressure
belső átmérő × külső átmérő
1.46 mm × 7.75 mm
térfogat
100 μL
Általános leírás
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)