Fontos dokumentumok
1.08677
Supelco
Xylenol orange tetrasodium salt
metal indicator, ACS, Reag. Ph Eur
Szinonimák:
Xylenol orange tetrasodium salt, 3,3′′-Bis[bis(carboxymethyl)aminoethyl] cresol sulfone phtrane sodium salt
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C31H28N2Na4O13S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
760.58
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12171502
EC index szám:
222-805-8
NACRES:
NB.21
product name
Xylenol orange tetrasodium salt, metal indicator ACS,Reag. Ph Eur
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Ügynökség
reag. Ph. Eur.
form
solid
veszteség
≤7% loss on drying, 110°C
pH
8.1 (20 °C, 10 g/L in H2O)
oldhatóság
510 g/L
térfogatsúly
250 kg/m3
tárolási hőmérséklet
15-25°C
InChI
1S/C31H32N2O13S.4Na/c1-17-7-21(9-19(29(17)42)11-32(13-25(34)35)14-26(36)37)31(23-5-3-4-6-24(23)46-47(31,44)45)22-8-18(2)30(43)20(10-22)12-33(15-27(38)39)16-28(40)41;;;;/h3-10,42-43H,11-16H2,1-2H3,(H,34,35)(H,36,37)(H,38,39)(H,40,41);;;;/q;4*+1/p-4
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FXYMNKLSOQONJB-UHFFFAOYSA-J
Analízis megjegyzés
Appearance of solution: passes test
Loss on drying (110 °C): ≤ 7
Suitability as indicator (for metal titration): passes test
Sensitivity test: passes test
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3