Fontos dokumentumok
114545
Thymol Blue
ACS reagent
Szinonimák:
Thymolsulfonphthalein
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Forma
powder
az oldat átlátszósága
passes test
technika/technikák
titration: suitable
visual transition interval
1.2-2.8, red to yellow(acid range)
1.2-2.8, red to yellow
8.0-9.2, yellow to blue(alkaline range)
8.0-9.2, yellow to blue
mp
221-224 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
ethanol: 0.1%, clear
sűrűség
0.979 g/cm3
λmax
376 nm (2nd)
594 nm
ε (extinkciós együttható)
≥12000 at 298-302 nm in 0.1 M NaOH at 0.01 g/L
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
CC(C)c1cc(c(C)cc1O)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4cc(C(C)C)c(O)cc4C
InChI
1S/C27H30O5S/c1-15(2)19-13-22(17(5)11-24(19)28)27(21-9-7-8-10-26(21)33(30,31)32-27)23-14-20(16(3)4)25(29)12-18(23)6/h7-16,28-29H,1-6H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PRZSXZWFJHEZBJ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)