Fontos dokumentumok
556416
New Methylene Blue N
Dye content ~70 %
Szinonimák:
Basic Blue 24, Methylene Blue N
About This Item
Javasolt termékek
form
powder, crystals or chunks
összetétel
Dye content, ~70%
technika/technikák
microbe id | staining: suitable
mp
190 °C (dec.) (lit.)
λmax
590 nm
632 nm (2nd)
εmax
≥29000 at 626-634 nm in water
≥30500 at 586-594 nm in water
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[Cl-].CCNc1cc2[s+]c3cc(NCC)c(C)cc3nc2cc1C
InChI
1S/C18H22N3S.ClH/c1-5-19-13-9-17-15(7-11(13)3)21-16-8-12(4)14(20-6-2)10-18(16)22-17;/h7-10,19-20H,5-6H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NZYCYASKVWSANA-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)