Fontos dokumentumok
857890
m-Cresol Purple
indicator grade, Dye content 90 %
Szinonimák:
m-Cresolsulfonphthalein
About This Item
Javasolt termékek
grade
indicator grade
Minőségi szint
Forma
powder
összetétel
Dye content, 90%
technika/technikák
titration: suitable
hasznos pH-tartomány
1.2-2.8, red to yellow(acid)
7.4-9.0, yellow to violet(alkaline)
ε (extinkciós együttható)
≥ 11000 at 295-301 nm at 0.01 g/L (0.01 G/L in 0.005 N NAOH in Methanol)
≥26000 at 578-584 nm at 0.01 g/L (in 0.005 N NAOH in Methanol)
≥8000 at 369-375 nm at 0.01 g/L (in 0.005 N NAOH in Methanol)
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
Cc1cc(O)ccc1\C(=C2/C=CC(=O)C=C2C)c3ccccc3S(O)(=O)=O
InChI
1S/C21H18O5S/c1-13-11-15(22)7-9-17(13)21(18-10-8-16(23)12-14(18)2)19-5-3-4-6-20(19)27(24,25)26-21/h3-12,22-23H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OLQIKGSZDTXODA-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)