Fontos dokumentumok
15380
Boc-Ala-OH
≥99.0% (TLC), for peptide synthesis
Szinonimák:
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-alanine, Boc-L-alanine
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Boc-Ala-OH, ≥99.0% (TLC)
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (TLC)
optikai aktivitás
[α]20/D −25±1°, c = 2% in acetic acid
reakcióalkalmasság
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
reaction type: C-H Activation
reagent type: ligand
reaction type: Peptide Synthesis
mp
79-83 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
funkcionális csoport
amine
carboxylic acid
SMILES string
C[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C8H15NO4/c1-5(6(10)11)9-7(12)13-8(2,3)4/h5H,1-4H3,(H,9,12)(H,10,11)/t5-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QVHJQCGUWFKTSE-YFKPBYRVSA-N
Alkalmazás
- In the preparation of N-propargylalanine, a key precursor to generate N-(3-aryl)propylated alanine residues.
- In the resolution of racemic mixture of 3,3′-bis(benzyloxy)-1,1′-binaphthalene-2,2′-diol.
- In the one-pot synthesis of hybrid tripeptidomimetics containing both amide and imide functionalities.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?