Merck
18588
Supelco
Cefixime trihydrate
suitable for microbiology, ≥98.0% (HPLC)
Méret kiválasztása
25 MG
26 200,00 Ft
100 MG
57 900,00 Ft
26 200,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
25 MG
26 200,00 Ft
100 MG
57 900,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C16H15N5O7S2 · 3H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
507.50
MDL-szám:
UNSPSC kód:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.61
26 200,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
grade
for ion-selective electrodes
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (HPLC)
antibiotikus hatásspektrum
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
alkalmazás(ok)
microbiology
Hatásmechanizmus
cell wall synthesis | interferes
SMILES string
O.O.O.Nc1nc(cs1)C(=N\OCC(O)=O)\C(=O)N[C@H]2[C@H]3SCC(C=C)=C(N3C2=O)C(O)=O
InChI
1S/C16H15N5O7S2.3H2O/c1-2-6-4-29-14-10(13(25)21(14)11(6)15(26)27)19-12(24)9(20-28-3-8(22)23)7-5-30-16(17)18-7;;;/h2,5,10,14H,1,3-4H2,(H2,17,18)(H,19,24)(H,22,23)(H,26,27);3*1H2/b20-9-;;;/t10-,14-;;;/m1.../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IPYWNMVPZOAFOQ-NABDTECSSA-N
Általános leírás
Chemical structure: ß-lactam
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Alkalmazás
  • Physicochemical parameters and modes of interaction associated with the micelle formation of a mixture of tetradecyltrimethylammonium bromide and cefixime trihydrate: effects of hydrotropes and temperature.: This research delves into the physicochemical behaviors of cefixime trihydrate when mixed with tetradecyltrimethylammonium bromide, focusing on micelle formation and the influence of various hydrotropes and temperature changes on their interaction (Hossain M et al., 2023).
  • Development, validation and greenness assessment of a new electro-driven separation method for simultaneous analysis of cefixime trihydrate and linezolid in their fixed dose combination.: This study introduces and validates a novel eco-friendly electro-driven method for analyzing cefixime trihydrate in combination with linezolid, emphasizing its application in fixed-dose pharmaceutical formulations (Habeeb MR et al., 2023).
  • Bioremediation of multifarious pollutants using laccase immobilized on magnetized and carbonyldiimidazole-functionalized cellulose nanofibers.: Investigates the efficacy of laccase enzymes, immobilized on specialized cellulose nanofibers, in the bioremediation of pollutants, a process applicable to the environmental management of pharmaceutical agents including cefixime trihydrate (Sharma K et al., 2023).
Analízis megjegyzés
Soluble in methanol and propylene glycol; slightly soluble in alcohol in acetone and in glycerin; very slightly soluble in 70% sorbitol and in octanol; practically insoluble in ether, in ethyl acetate, in hexane and in water
Egyéb megjegyzések
Determination of ytterbium in mineral probes (e.g. Zeolith-catalysts, Xenotime,...)[1]
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
D Rapp et al.
Microbial ecology, 81(1), 67-77 (2020-06-21)
Shiga toxin-producing Escherichia coli (STEC) are foodborne bacterial pathogens, with cattle a significant reservoir for human infection. This study evaluated environmental reservoirs, intermediate hosts and key pathways that could drive the presence of Top 7 STEC (O157:H7, O26, O45, O103
T Fujisawa et al.
Applied and environmental microbiology, 66(7), 3117-3118 (2000-07-06)
A modified version of sorbitol MacConkey medium containing cefixime and tellurite (CT-SMAC medium) was produced by adding salicin and 4-methylumbelliferyl-beta-D-galactopyranoside to CT-SMAC medium; this medium was designated CT-SSMAC medium and was used to isolate Escherichia coli O157:H7 from radish sprouts.
Sanga Kang et al.
Journal of food protection, 83(10), 1812-1821 (2020-06-06)
There is increasing evidence that diversity changes in bacterial communities of beef cattle correlate to the presence of Shiga toxin-producing Escherichia coli (STEC). However, studies that found an association between STEC and bacterial diversity have been focused on preslaughter stages
G M Baranzoni et al.
Journal of applied microbiology, 122(3), 809-816 (2016-12-18)
To evaluate the performance of the IQ-Check kits and the USDA Microbiology Laboratory Guidebook (MLG) methods for detection of the top seven Shiga toxin-producing Escherichia coli (STEC) (O157:H7, O26, O45, O103, O111, O121 and O145) in ground beef and both
P M Zadik et al.
Journal of medical microbiology, 39(2), 155-158 (1993-08-01)
Potassium tellurite was assessed for the selection of verocytotoxigenic (VT+) Escherichia coli O157. MICs were higher for VT+ E. coli O157 than for other strains of E. coli and for Aeromonas spp. MacConkey medium containing sorbitol, tellurite and cefixime (TC-SMAC)