Fontos dokumentumok
306215
Poly(acrylic acid)
average Mv ~1,250,000
About This Item
Javasolt termékek
keresztkötés
~0.1 % cross-linked
Minőségi szint
molekulatömeg
average Mv ~1,250,000
viszkozitás
800-11,000 cP
átmeneti hőmérséklet
Tg 106 °C
InChI
1S/C3H4O2.Na/c1-2-3(4)5;/h2H,1H2,(H,4,5);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NNMHYFLPFNGQFZ-UHFFFAOYSA-M
Veszélyességi osztályok
Carc. 1A - Muta. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Laboratory safety tools: Offers educational tools for chemistry, prioritizing customer health and safety, with online support available.
We have discussed shortly the applications of 1:1 and 2:1 phyllosilicate material in membrane technology, as well as the basic geometric understanding of their layered structures.